Learn More
Sampling Systems™ Industrie-Schaufeln aus Edelstahl
Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt als kostengünstige und einfach zu verwendende Option. Die Sampling Systems™ industrielle Edelstahlschaufel ist ideal für den allgemeinen und pharmazeutischen Einsatz.
Marke:  Sampling Systems™ A643-200
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15849701
  • 16.10 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Beschreibung
  • Für leichte Belastungen konstruiert
  • Edelstahl
  • Vollständig geschweißte Konstruktion
  • Einfach zu reinigen
Spezifikation
Spezifikation
Schaufel
200 mL
205 mm
75 mm
Edelstahl
Poliert
135 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Industrie-Schaufeln aus Edelstahl > Kapazität: 200 ml