Learn More
Sampling Systems™ Industrie-Schaufeln aus Edelstahl
Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt als kostengünstige und einfach zu verwendende Option. Die Sampling Systems™ industrielle Edelstahlschaufel ist ideal für den allgemeinen und pharmazeutischen Einsatz.
Marke:  Sampling Systems™ A643-100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15839701
  • 14.65 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Beschreibung
  • Für leichte Belastungen konstruiert
  • Edelstahl
  • Vollständig geschweißte Konstruktion
  • Einfach zu reinigen
Spezifikation
Spezifikation
Schaufel
100 ml
180 mm
60 mm
Edelstahl
Poliert
115 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Industrie-Schaufeln aus Edelstahl > Kapazität: 100 ml