Learn More
Buerkle™ Eisbohrer aus Edelstahl
Der Eisbohrer aus Edelstahl ist ein Probenehmer für Tiefkühlprodukte im Nahrungs- und Genussmittelbereich. Der sehr robuste Hohlraumbohrer schneidet sich mit seiner scharfen Sägekrone rasch in das Probengut ein. Ein Probenzylinder mit bis zu 20 cm Länge kann herausgeschnitten werden.
Marke:  Buerkle™ 5323-0200
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11866393
  • 414.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Edelstahl nach AISI 316L (1.4404)/AISI 316 Ti (1.4571)
  • Sterilisierbar
  • 20 cm Bohrtiefe
  • Die scharfe Sägekrone des hochrobusten Hohlbohrers schneidet schnell in die Probe.
  • Sie können zylindrische Proben (Querschnittprobe) von bis zu 20 cm ausschneiden.
Spezifikation
Spezifikation
Eisbohrer
Autoklavierbar
Ideal für Tiefkühlprodukte und halbfeste Substanzen in der Lebensmittelindustrie
200 mm
Edelstahl (V4A)
Innendurchmesser 16 mm
21 mm
Videos
  • Buerkle Ice Borer
    Buerkle Ice Borer
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Buerkle Ice Borer
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Buerkle™ Eisbohrer aus Edelstahl > Außendurchmesser:21mm