Learn More
RETSCH Edelstahl-Mahlkugeln
Für den Einsatz mit Retsch™ Schwingmühlen konzipiert. Retsch™ Mahlkugeln aus Edelstahl eignen sich optimal zum Aufschließen von biologischen Zellen sowie für die DNA/RNA-Extraktion.
2.30 CHF - 171.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Mahlkugeln
Material Edelstahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10208591
Unterlagen ansehen
RETSCH
05.368.0060
Planeten-Kugelmühle PM 400 40 mm
74.15 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10729954
Unterlagen ansehen
RETSCH
05.368.0109
MM 200 und MM 301 15 mm
4.80 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10539711
Unterlagen ansehen
RETSCH
05.368.0034
MM 200 und MM 301 5 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11758414
Unterlagen ansehen
RETSCH
22.455.0002
Reaktionsfläschchen 3 mm
171.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11727664
Unterlagen ansehen
RETSCH
224550001
Reaktionsfläschchen 4 mm
169.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit MM 200 und MM 400 Schwingmühlen
Spezifikation
Spezifikation
Mahlkugeln
Edelstahl
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Edelstahl-Mahlkugeln