Learn More
Cole-Parmer™ Griffin-Style Becher aus Edelstahl mit Easy-Pour-Rim
Gewährleisten Sie eine genaue Messung mit diesen Bechern. Cole-Parmer™ Edelstahl Griffin-Messbecher mit praktischem Ausguss eignen sich hervorragend für höhere Temperaturen und das allgemeine Rühren oder Messen von Lösungen.
Marke:  Cole-Parmer™ 07205-40
Artikelnummer. 11772315
  • 65.95 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Edge
Beschreibung
  • Langlebig, preiswerte Mischfunktion
  • Mittelgroßes SS 304
  • Einfaches Messen von Volumina mit internen Graduierungsmarkierungen
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
80 mm
Messbecher
66,6 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Griffin-Style Becher aus Edelstahl mit Easy-Pour-Rim > Fassungsvermögen: 250 ml; Höhe: 80 mm