Learn More
Hanna Instruments™ Tauchfühler, lang, bis 900°C
Erhalten Sie hochgenaue Temperaturmesswerte für eine Vielzahl von Flüssigkeits- und Luft-/Gasproben. Hanna Instruments™ Universal-K-Typ-Thermoelementsonde mit verlängerter Länge ist eine extra lange Einstechsonde mit spitz zulaufender Spitze und einem Griff für die Verwendung mit einem Thermoelementthermometer.
Marke:  Hanna Instruments™ HI766E2
Artikelnummer. 10218710
  • 195.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
Die Universal-K-Typ-Thermoelementsonde mit Griff mit erweiterter Länge misst die Temperatur von unzähligen Substanzen, von flüssigen und halbfesten Stoffen bis hin zu Luft und Gas. Die Ansprechzeit einer Messung wird durch die Position des Sensors in Bezug auf die zu messende Substanz beeinflusst. Die runde, spitz zulaufende Spitzenkonstruktion bietet eine schnelle Reaktion von 6Sekunden für eine Temperaturmessung.
  • Robuste, korrosionsbeständige Edelstahlkonstruktion
  • Kann Oberflächen bis zu 900 °C (1650 °F) messen
  • Das Kabel ist verlängerbar auf 1 m (3.3ft.) vom Griff zum Thermoelementanschluss des Messgeräts
  • Sonde mit erweiterter Länge, 220 mm (8.6 Zoll)
  • Schnelle Reaktionszeit: 6 Sekunden (90 % des Endwerts)
Spezifikation
Spezifikation
0.20 Zoll
Temperaturmessungen von Flüssigkeiten, halbfesten Stoffen und Luft/Gas
12.8 Zoll
1 m
220 mm
6 s
Thermoelementsonde mit Griff
900 °C
900 °C
5 mm
3.3 ft.
8.6 Zoll
325 mm
Edelstahl
Universal-K-Typ Thermoelement-Messfühler
Runde, spitz zulaufende Sonde mit Griff
900 °C
Thermoelementthermometer
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hanna Instruments™ Tauchfühler, lang, bis 900°C > Durchmesser: 5mm