Learn More
Nickel Electro™ Edelstahltrichter
Dieser stabile Trichter aus Edelstahl ist bruchfest, schmutzabweisend und leicht zu reinigen und die ideale Wahl für die meisten Labor- und Forschungsumgebungen.
Marke: Nickel Electro™ FUNSS080H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Labortrichter, mit Griff, Edelstahl 304 Spezifikation 18/8; nicht magnetische, glänzende Oberfläche
- Langlebiger Trichter aus Edelstahl, bruchfest, schmutzabweisend und leicht zu reinigen
- Verwendbar mit und ohne Filtermembranen für Schwerkraftfiltration und auch einfache Trichterverfahren
- Für einen vollständigen, ungehinderten Fluss ist der Faltenfilter-Trichter belüftet
- Verwendbar mit Flüssigkeiten oder Feststoffen
- Der Griff dient auch als praktischer Aufhängepunkt, wenn der Trichter nicht in Gebrauch ist
- Glatte Innenoberflächen für einfache Reinigung oder Sterilisierung des Trichters
Spezifikation
Edelstahl | |
Belüftete Rille |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Edelstahltrichter > Zur Verwendung mit (Geräte): Belüftete Rille
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur