Learn More
Cole-Parmer™ Edelstahltrichter
Trichter aus Edelstahl sind ein Laborzubehör, auf das Sie sich über Jahre verlassen können.
Marke:  Cole-Parmer™ 07268-00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11797944
  • 152.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Beschreibung
Trichter aus Edelstahl sind ein Labormaterial, auf das Sie sich über Jahre verlassen können.
  • Bleiben Sie auf dem neuesten Stand mit unserer Auswahl an mittelgroßen, rostfreien Trichtern aus Edelstahl 304
  • Erhältlich in verschiedenen Kapazitäten und Gesamtgrößen
Spezifikation
Spezifikation
67 ml
Edelstahl
210.8 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Edelstahltrichter > Länge: 210.8 mm