Learn More
Cole-Parmer™ Edelstahltrichter
Trichter aus Edelstahl sind ein Laborzubehör, auf das Sie sich über Jahre verlassen können.
Marke: Cole-Parmer™ 07263-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Trichter aus Edelstahl sind ein Labormaterial, auf das Sie sich über Jahre verlassen können.
- Bleiben Sie auf dem neuesten Stand mit unserer Auswahl an mittelgroßen, rostfreien Trichtern aus Edelstahl 304
- Erhältlich in verschiedenen Kapazitäten und Gesamtgrößen
Spezifikation
70 ml | |
Edelstahl | |
82.55 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Edelstahltrichter > Länge: 82.55 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur