Learn More
Edelstahlfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041584.GH
72.57 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Stainless Steel | |
Silver -colored foil | |
MFCD00148499 | |
It is insoluble in water. | |
Folie, 0.25 mm (0.01 Zoll) dick |
Silber | |
Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% | |
100 x 100 mm | |
Geruchsneutral |