Learn More
Navailles ESD-Stuhl aus Edelstahl
Der ESD-Stuhl aus Edelstahl ist eine korrosionsbeständige Option für Reinräume.Leicht zu desinfizieren und mit ergonomischem Design.
Marke: Navailles 7EG 36VHXE 04 905
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 5-teiliger Fuß aus Edelstahl mit antistatischen Gleitern
- Edelstahlsäule mit Höhenverstellung von 500 bis 750 mm dank einer Schraube innerhalb der Säule
- Fußring aus Edelstahl
- Ergonomischer Sitz aus antistatischem schwarzem KANGO™ -Weichpolyurethan
- Rückenlehne aus antistatischem, schwarzem Weichpolyurethan
- Spezielles leitfähiges Polyurethan wird an die Metallteile des Stuhls angeschlossen, sodass Strom durch Carbonrollen oder Pads abgeleitet werden kann
- Zertifikat über die Eignung für den Einsatz in einem Reinraum durch Bestimmung der Partikelkonzentration in der Luft gemäß der Norm NF EN ISO 14644-14 (Nov. 2016)
- Baugruppe, die für einen perfekten Abfall der elektrischen Ladung zum Boden entwickelt wurde (Reaktivitätstest durch das LCIE)
Spezifikation
Schwarz | |
Keine Armlehnen | |
Reinräume | |
265 lb. | |
500 bis 750 mm | |
27,1 lb. | |
Keine | |
59 cm |
Ja | |
ISO 3 | |
Manuell | |
120 kg | |
8 Jahre | |
12,3 kg | |
23,2 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Navailles ESD-Stuhl aus Edelstahl > ESD-Stuhl aus Edelstahl; zur Verwendung mit (Anwendung):Reinräume; Sitzhöhe:500 bis 750 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur