Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Schaufeln, sparsam
Diese Economy Scoops sind ideal für die allgemeine industrielle Nutzung.
Marke:  Sampling Systems™ A304-120
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15859611
  • 28.80 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • Hergestellt aus punktgeschweißtem 304 Edelstahl
  • Mit einem attraktiven Hochglanz
  • Für leichte Belastungen konstruiert
  • Nicht geeignet für GMP-Anwendungen, da es Risse gibt
Spezifikation
Spezifikation
Economy Scoop
120 ml
Zur allgemeinen industriellen Nutzung
Edelstahl (AISI 304)
Hochglanz
195 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Edelstahl-Schaufeln, sparsam > 120 ml