Learn More
Rogo Sampaic™ Dumont Nr. 5 Pinzette aus Edelstahl
Besonders gut für hochgenaue Sezierarbeiten geeignet. Rogo Sampaic™ Dumont™ Nr. 5 Pinzette aus Edelstahl ist mit spitzen Enden versehen, um die Verarbeitung extrem feiner, winziger Stoffe zu ermöglichen.
Marke: Rogo Sampaic™ FML009
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 110 mm lang
- Geliefert in 10er-Packungen
Spezifikation
Pinzette | |
Für die Sektion | |
Fein, scharf |
Edelstahl | |
10/Packung | |
113 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rogo Sampaic™ Dumont Nr. 5 Pinzette aus Edelstahl > Spitzenform:Feine, scharfe Spitze; Länge:113mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur