Learn More
Contec™ Druck-Wringer aus Edelstahl
GREENER_CHOICE
Druck-Wringer aus Edelstahl für Faden-Mopps (separat erhältlich)
Marke:  Contec™ 2995
799.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16691892
  • 1070.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Beschreibung
  • Contec bietet eine Vielzahl von Wringern für gebogene, flache und Fadenmopps an
  • Der Druck-Wringer 2995 aus Edelstahl ist für die Verwendung mit Fadenmopps bestimmt
  • Alle Wringer sind vollständig autoklavierbar und mit vielen verschiedenen Desinfektionsmitteln kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mopp-Auswringer
Autoklavierbar
16 in.
10 in.
Unsteril
25,4 cm
Edelstahl
25,4 x 25,4 x 40,6 cm (10 x 10 x 16 in.)
40,6 cm
25,4 cm
10 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ Druck-Wringer aus Edelstahl > Breite: 10 in.