Learn More
asecos™ Entsorgungsbehälter Edelstahl poliert
Sicheres Sammeln von lösemittelgetränkten Putzlappen und sonstigen Abfallen
Marke:  asecos™ 23159
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17896336
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • selbstschließender Deckel mit Dämpfung, großer, ergonomisch geformter Handgriff an der Behälterrückseite zum einfachen Entleeren des Behälters
  • Öffnen durch großflächiges Pedal mit rutschhemmender Oberfläche
  • FM-zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
35 L
440.00 mm
Gray
15.87 lb.
450.00 mm
19.29 in.
Kanne für Flüssigkeitsentsorgung
17.32 in.
9.2 gal.
490.00 mm
7.2 kg
17.72 in.
Edelstahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Entsorgungsbehälter Edelstahl poliert > Capacity: 35 L