Learn More
asecos™ Dosierkanne Edelstahl
Sicheres Verteilen und Dosieren von entzündbaren Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 14759
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17816456
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • mit Feindosierhahn aus Edelstahl, inkl. Entlüftung, PTFE-Dichtung, integrierter Flammensperre (entnehmbar) und Kunststoff-Schutzring
Spezifikation
Spezifikation
5.3 gal.
Gray
6.89 in.
19.49 in.
9.70 lb.
20 L
Edelstahl
175.00 mm
495.00 mm
4.4 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Dosierkanne Edelstahl > Capacity: 20 L