Learn More
Fisherbrand™ Zylindrisches Kalibriergewichtsset aus Edelstahl, Klasse M1 mit Zertifikat
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Fisherbrand™ Klasse M1 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Klasse M2-Gewichten.
293.00 CHF - 1560.00 CHF
Spezifikation
Klassifikation M1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15535139
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67854
1 g bis 5 kg
1560.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15555119
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67836
1 bis 100 g
293.00 CHF
1 Einheit
Zum Warenkorb hinzufügen
15555129
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67846
1 g bis 1 kg
669.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
  • Gemäß OIML R 111
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Spezifikation
M1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zylindrisches Kalibriergewichtsset aus Edelstahl, Klasse M1 mit Zertifikat