Learn More
Heidolph™ BR 10 Kreuz-Blattrührer
Ideal für Lösungen, Emulsionen und Suspensionen in Gefäßen
Marke:  Heidolph™ 509-10000-00
68.65 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10304681
  • 72.85 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
Der BR 10 Kreuz-Blattrührer eignet sich aufgrund seiner Rührblattabmessung ideal für Lösungen, Emulsionen und Suspensionen in Gefäßen mit folgenden Eigenschaften:
  • Idealer Gefäßdurchmesser: 100 mm
  • Idealer Bodenabstand: 5 mm
  • Ideale Füllhöhe: 100 mm
  • Ideales Volumen: 800 ml
Der BR 10 Kreuz-Blattrührer hat eine Gesamtlänge von 400 mm und ist aus Edelstahl gefertigt. Seine Rührwelle hat einen Durchmesser von 8 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8 mm
12 mm
2000 U/min
0,14 kg
50 x 12 mm
400 mm
Gekreuztes Laufrad
Edelstahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph™ BR 10 Kreuz-Blattrührer > Länge: 400 mm