Learn More
Buerkle™ Kernprobenehmer aus Edelstahl
Kann zur Entnahme von Proben von Schüttgütern verwendet werden, die sich aufgrund ihrer Partikelform während der Probenahme leicht verklemmen oder ablagern.
Marke:  Buerkle™ 5310-0001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17290574
  • 641.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Im Vergleich zu Standard-Allschichtprobenehmern für Schüttgüter hat der zweiteilige Kernprobenehmer keinen Spalt, der groß genug wäre, dass das Medium beim Entfernen darin stecken bleiben könnte.
  • Dadurch ist es möglich, eine korrekte Probe von Pulvern und Granulaten durch mehrere Schichten, z. B. Glaskugeln oder Metallpulver, zu nehmen
  • Edelstahl AISI 316L
  • Lieferumfang: Kernprobenehmer (bestehend aus Bohrstange und Bohrschlauch), Befestigungsclip
  • Setzen Sie die Bohrstange in das Probenahmemedium ein
  • Schieben Sie das Bohrrohr über die Bohrstange
  • Ziehen Sie den Kernprobenehmer an der Bohrstange heraus und entfernen Sie die Probe
  • Befestigen Sie bei Bedarf das Bohrrohr mit dem Befestigungsclip
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer für Schüttgüter
15 ml
Für Schüttgüter, die sich leicht verklemmen oder ablagern
200 mm
Edelstahl
Geeignet für Lebensmittel
15 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Kernprobenehmer aus Edelstahl > 15 ml