Learn More
Buerkle™ Kernprobenehmer aus Edelstahl
Kann zur Entnahme von Proben von Schüttgütern verwendet werden, die sich aufgrund ihrer Partikelform während der Probenahme leicht verklemmen oder ablagern.
Marke: Buerkle™ 5310-0002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Im Vergleich zu Standard-Allschichtprobenehmern für Schüttgüter hat der zweiteilige Kernprobenehmer keinen Spalt, der groß genug wäre, dass das Medium beim Entfernen darin stecken bleiben könnte.
- Dadurch ist es möglich, eine korrekte Probe von Pulvern und Granulaten durch mehrere Schichten, z. B. Glaskugeln oder Metallpulver, zu nehmen
- Edelstahl AISI 316L
- Lieferumfang: Kernprobenehmer (bestehend aus Bohrstange und Bohrschlauch), Befestigungsclip
- Setzen Sie die Bohrstange in das Probenahmemedium ein
- Schieben Sie das Bohrrohr über die Bohrstange
- Ziehen Sie den Kernprobenehmer an der Bohrstange heraus und entfernen Sie die Probe
- Befestigen Sie bei Bedarf das Bohrrohr mit dem Befestigungsclip
Spezifikation
Probenehmer für Schüttgüter | |
110 mL | |
Für Schüttgüter, die sich leicht verklemmen oder ablagern | |
400 mm |
Edelstahl | |
Geeignet für Lebensmittel | |
25 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Kernprobenehmer aus Edelstahl > 110 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur