Learn More
Bochem™ Edelstahlbehälter
Bochem™ Edelstahlbehälter besteht aus Edelstahl und ist seitlich mit Griffen ausgestattet.
Marke:  Bochem™ 8341
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10761962
  • 662.00 CHF / 1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 24-07-2025
Add to basket
Description
Description
  • Edelstahl
  • Mit Griffen
  • Passender Deckel separat erhältlich
Specifications
Specifications
300 mm
375 mm
25 l
Edelstahl (18/10)
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Catalogs
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bochem™ Edelstahlbehälter > Kapazität: 25 l