Learn More
Bochem™ Edelstahlbehälter
Bochem™ Edelstahlbehälter besteht aus Edelstahl und ist seitlich mit Griffen ausgestattet.
Marke: Bochem™ 8347
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Edelstahl
- Mit Griffen
- Passender Deckel separat erhältlich
Spezifikation
450 mm | |
670 mm | |
100 l | |
Edelstahl (18/10) |
Katalogseite
DateigrößeVersion: 613.2 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Edelstahlbehälter > Kapazität: 100 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur