Learn More
Buerkle™ QualiRod konisch, V2A, Bohrtiefe 120mm, EN/ISO 707 .
Konus-Handbohrer, konische Form, mit scharfen Schneidkanten und einem stabilen Griff. Ideal zum Ausschneiden von Proben zur Qualitätskontrolle aus weichen, pastösen Substanzen
84.80 CHF - 138.00 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl (AISI 304) |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Sägeblatt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Sägeblatt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10690543
|
Buerkle™
5311-0001 |
110 mm |
84.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13597350
|
Buerkle™
5311-0002 |
150 mm |
138.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Ein konisch geformter Handbohrer mit scharfen Schneidkanten und einem stabilen Griff. Ideal zum Ausschneiden von Proben für die Qualitätskontrolle aus weichen, pastösen Substanzen (Käse, Butter, Ton, Seife, Wachs, etc.).- Edelstahl V2A (1.4301)
- Sterilisierbar
- Gemäß EN/ISO 707
Spezifikation
Edelstahl (AISI 304) | |
Autoklavierbar |