Learn More
Sampling Systems™ Messkannen aus Edelstahl Artikelnummer.: 15829591
Verfügbar ab: 10-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Sampling Systems™ Messkannen aus Edelstahl
Artikelnummer. 15829591 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
500 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Artikelnummer. 15829591
Marke: Sampling Systems™ A154500
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Konstruktion mit einem stabilen Sockel und einem hygienischen, fugenfreien Innenraum. Die Sampling Systems™ konischen Edelstahlkannen aus bestehen aus Edelstahl, um eine lange Lebensdauer zu garantieren.
  • Aus Edelstahl 304 hergestellt
  • Fugenloses Design
  • Polierte Oberfläche
  • Graduiert
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 115 mm
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Edelstahl (ohne Typ)
Höhe (metrisch) 115 mm
Typ Edelstahl-Kanne
Graduated Ja
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Messkannen aus Edelstahl >