Learn More
Tenak™ Edelstahlgestell, Comfort
Die Kryoboxen können in Schubladen mit dem Tenak™ Komfortgestell aus Edelstahl für Gefrierschränke eingelegt werden. Diese Komfortgestelle steigern die Flexibilität und mindern das Betriebsgewicht im Vergleich zu anderen Gestellarten.
164.00 CHF - 237.00 CHF
Spezifikation
Zellteiler | Ja |
---|---|
Material | Edelstahl |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15240734
|
Tenak™
TE24224 |
5 x 3/15 Boxen | 285 mm |
176.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15220754
|
Tenak™
TE24254 |
5x 5/25 Boxen | 285 mm |
195.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12497060
|
Tenak™
TE35506 |
5 x 5/25 Mikrotiterplatten | 332 mm |
237.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15160875
|
Tenak™
TE24232 |
4x 4/16 Boxen | 228 mm |
175.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15105952
|
Tenak™
TE24222 |
Fasst 4 x 3/12 Boxen | 228 mm |
164.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12477060
|
Tenak™
TE35502 |
3 x 5/15 Mikrotiterplatten | 200 mm |
187.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12487060
|
Tenak™
TE35504 |
4 x 5/20 Mikrotiterplatten | 266 mm |
213.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12487080
|
Tenak™
TE35552 |
3 x 6/18 Mikrotiterplatten | 200 mm |
210.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15210744
|
Tenak™
TE24234 |
5x 4/20 Boxen | 285 mm |
184.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15240764
|
Tenak™
TE24274 |
3x 4/12 Boxen | 246 mm |
174.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15240784
|
Tenak™
TE24310 |
2x 5/10 Boxen | 214 mm |
193.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15280754
|
Tenak™
TE24264 |
3x 3/9 Boxen | 246 mm |
164.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15290784
|
Tenak™
TE24322 |
3x 3/9 Boxen | 261 mm |
170.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15250744
|
Tenak™
TE24238 |
Fasst 7 x 4 = 28 Boxen | 398 mm |
195.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Sechs verschiedene Boxenhöhen
- Für alle Tiefkühlgeräte
- Edelstahl.
- Kryoboxen nicht inbegriffen
Spezifikation
Ja | |
Edelstahl | |
1/Packung |