Learn More
Miele™ G 7883 Mielabor Reinigungs- und Desinfek- tionsautomat, AE-DK-ADP
Marke: Miele™ 62.7883.40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für die analysenreine Aufbereitung von Laborglas aus Industrie, Umwelt- und Forschungslaboratorien. Mit verschiedenen Injektorwagen, Körben und Einsätzen ausrüstbar.Ohne Korbausstattung
Frontladegerät mit Klapptür, Standgerät, unterbaufähig
Aussenverkleidung je nach Ausführung Edelstahl (AE) oder weisses Gehäuse (AW) oder weisses Gehäuse mit Dekorrahmen (DER)
Multitronic Novo Plus-Steuerung mit 8 Standard-Reinigungsprogrammen
Option: Serielle Schnittstelle RS 232 zur Prozessdokumentation
3 Wasserventile für Kalt-, Warm- und VE-Wasser
Umwälzpumpe Qmax. = 400L/min
Profi-Monobloc-Wasserenthärter
Dosiereinrichtungen
-Dosiergerät/Tür für Pulverreiniger
-Dosiergerät/Tür für flüssige Medien
-Dosierpumpe für flüssige, saure Medien
-Anschluss für Dosiergerät für flüssige Medien
Elektrische Türverriegelung
Messzugang für die Kontrolle der Temperatur und Temperaturhaltezeit
Je nach Ausführung mit Aquadem-Förderpumpe (ADP) oder serieller Schnittstelle zur Prozessdokumentation (SST)
Beschreibung: Edelstahl
Ausstattung: ADP (nur bei VE-Wasserdruck von 0,05-0,3 bar einsetzbar)
Spezifikation
Stainless Steel | |
Cleaning & Disinfecting Machine |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Miele™ G 7883 Mielabor Reinigungs- und Desinfek- tionsautomat, AE-DK-ADP > Capacity: 400L/min
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur