Learn More
Cole-Parmer™ Zellenverteiler aus Edelstahl
Stainless Steel Cell Spreader has a smooth triangular end with straight spreading bar.
30.35 CHF - 46.10 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Material | Edelstahl |
Produkttyp | Zellenverteiler |
Länge (angloamerikanisch) | 6.8 in. |
Länge (metrisch) | 172 mm |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11770259
|
Cole-Parmer™
14212-00 |
60 mm-Platten |
30.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11706018
|
Cole-Parmer™
14212-02 |
90 mm-Platten |
46.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Both small and large sizes are 302 mm (8 in.) long.
- Autoclave or flame sterilize.
Spezifikation
Ja | |
Zellenverteiler | |
172 mm | |
Dreieckig |
Edelstahl | |
6.8 in. | |
1Pk. | |
Entwickelt, um eine Beschädigung des Agars zu vermeiden |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Zellenverteiler aus Edelstahl