Learn More
Bochem™ Schieblehre, L=160 mm mit Kunstlederetui
Marke:  Bochem™ 12110
Artikelnummer. 10538891
  • 114.00 CHF / 1 Stück
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
DIN 862. Skala schwarz eingraviert. Mit Gewinde- und Gewichtstabelle auf der Rückseite und Momentverstellung. Masslänge 160mm, Messlänge 140mm, Schnabellänge 45mm, Feineinteilung 1/10mm. Verpackt im Kunstlederetui.
Typ: Präzisionsschieblehre
Spezifikation
Spezifikation
Messschieber
150mm
Edelstahl, Aluminium
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Schieblehre, L=160 mm mit Kunstlederetui > Länge:150mm