Learn More
VACUUBRAND™ Durchgangsventil aus Edelstahl in Schmetterlingsbauart
Kompaktes, wirtschaftliches Design, leicht zu greifen, hebelbetätigt mit Positionsanzeige
370.00 CHF - 510.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10438352
|
VACUUBRAND™
20665004 |
KF VS16/DN |
370.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10214351
|
VACUUBRAND™
20665005 |
KF VS25/DN |
445.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10564902
|
VACUUBRAND™
20665006 |
KF VS 40/ DN |
510.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die Ventile der Serien VS und VS Schmetterlingsventile. Eine kreisförmige Ventilplatte mit einem Dichtring am Außenrand dreht sich um eine Achse im rechten Winkel zur Ventilachse. Dadurch lassen die Ventile praktisch den gesamten Querschnitt frei und bieten eine sehr gute Leitfähigkeit. Die Ventilkörper sind einteilig, aus stabilem Material gefertigt und benötigen (zusätzlich zur Ventilkopfdichtung) nur eine elastische Wellendichtung für die Wellendrehbewegung. Die Ventile sorgen für geringe Leckage- und minimale Entgasungsraten. Die VS C-Serie besitzt eine Ventildichtung aus Perfluorelastomer (ffKM).Spezifikation
Edelstahl | |
Je 1 | |
Durchgangsregelklappe |