Learn More
Nickel Electro™ Edelstahl-Eimer
Diese reinigungsfreundlichen Nickel Electro™ Edelstahleimer ohne Graduierung bestechen durch ihren attraktiven Glanz, ihre hohe chemische Beständigkeit sowie die Fähigkeit zur Aufnahme heißer Flüssigkeiten.
85.55 CHF - 120.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Becher |
---|---|
Material | Edelstahl |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Griffmaterial | Edelstahl |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12802034
|
Nickel Electro™
BUCS-0100 |
10 l |
85.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12822034
|
Nickel Electro™
BUCS-0150 |
15 l |
120.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Aus hochqualitativem Edelstahl
- Hell polierte Oberfläche für eine einfache Reinigung
- Gute chemische Beständigkeit
- Autoklavierbar
Spezifikation
Becher | |
Autoklavierbar | |
Je 1 |
Edelstahl | |
Edelstahl | |
Glänzend poliert |