Learn More
Nickel Electro™ Bucket stainless steel 8L
Der Nickel Electro™ Edelstahlbecher mit Griff bietet hohe chemische Beständigkeit und kann für heiße Flüssigkeiten eingesetzt werden.
Marke: Nickel Electro™ BUCS-0080
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 8 Liter-Eimer
- Edelstahlkonstruktion ohne Graduierung
- Helle polierte Oberfläche für einfache Reinigung; Griff aus Edelstahldraht
- Hohe Chemikalienbeständigkeit und Verwendbarkeit mit heißen Flüssigkeiten
- Stabil in der Verwendung
- Autoklavierbar
Spezifikation
Becher | |
Autoklavierbar | |
Glänzend polierte Oberfläche | |
Glänzend poliert |
Edelstahl | |
Edelstahl | |
Je |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Bucket stainless steel 8L > dimCapacityMetric: 8 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur