Learn More
Memmert™ Untere Tropfschale aus Edelstahl für UF1060, 15 mm
Nicht perforierte untere Tropfschalen aus Edelstahl.
Marke:  Memmert™ UF1060B29769
Artikelnummer. 17518805
  • 416.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
  • Zubehör
  • Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
Spezifikation
UF1060 Ofen
Untere Tropfschale
Edelstahl
Rand: 15 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Untere Tropfschale aus Edelstahl für UF1060, 15 mm > Kann verwendet werden mit: UF1060