Learn More
Fisherbrand™ Pinzette mit stumpfer Spitze, aus Edelstahl
Die nichthaftende Oberfläche mit PTFE-Beschichtung gewährleistet, dass nur sehr wenige feste oder flüssige Stoffe permanent haften. Die Nickel Electro™ Pinzette mit stumpfer Spitze aus Edelstahl gewährleistet dank ihrer hervorragenden Nichtbenetzbarkeit eine einfache Reinigung und eignet sich für die Sterilisation mit Dampf oder Chemikalien.
24.10 CHF - 26.29 CHF
Spezifikation
Spitzenform | Stumpf |
---|---|
Anzahl pro Packung | Einzeln |
Material | PTFE-beschichteter Edelstahl |
Produkttyp | Pinzette |
Modell | Gezahnt |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) Körper | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) Körper | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11592113
|
Fisherbrand™
7211 |
115 mm |
26.29 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11502123
|
Fisherbrand™
7212 |
130 mm |
26.25 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11512123
|
Fisherbrand™
7214 |
160 mm |
24.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
PTFE-beschichtete Pinzetten mit einer nicht haftenden Oberfläche, an der nur sehr wenige feste oder flüssige Substanzen dauerhaft haften.- Chemisch beständig und nicht kontaminierend
- Nicht proteinbindend. Bereitstellung bioinerter Oberflächen
- Keine entscheidenden Mengen gehen aufgrund von Verklebungen verloren
- Kein Aufbau an Oberflächen
- Ideal für Einsatz unter schwierigen Laborbedingungen
- Ausgezeichnete Nichtbenetzungseigenschaften für einfache Reinigung. Kann mit Dampf oder chemisch sterilisiert werden
- Mit Führungsstift
Spezifikation
Stumpf | |
PTFE-beschichteter Edelstahl | |
Gezahnt |
Einzeln | |
Pinzette |