Learn More
Cole-Parmer™ Bechereinsatz, Edelstahl, 50 ml
Diese Becher eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Cole-Parmer™ Messbecher aus Edelstahl eignen sich optimal für das allgemeine Rühren oder Messen von Lösungen. Die Messbecher lassen sich dank der abgesetzten Deckel besonders einfach lagern.
63.20 CHF - 126.00 CHF
Spezifikation
Material Edelstahl
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 426.7 °C
Typ Becher
Sterilität Steril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11767964
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
07206-10
1200 ml
76.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11777964
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
07206-20
2000 ml
63.45 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11787964
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
07206-30
3100 ml
74.15 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11797964
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
07206-40
4500 ml
90.55 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11707974
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
07206-60
5800 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11737974
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
07206-80
7600 mL
126.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Becher eignen sich für zahlreiche Anwendungen.Cole-Parmer™ Messbecher aus Edelstahl eignen sich optimal für das allgemeine Rühren oder Messen von Lösungen.Die Messbecher lassen sich dank der abgesetzten Deckel besonders einfach lagern.
  • Langlebig, preiswerte Mischfunktion
  • Hergestellt aus Edelstahl 304
  • Nicht rostend
  • Einfach zu reinigen
  • Deckel einzeln erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
426.7 °C
Becher
Steril
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Bechereinsatz, Edelstahl, 50 ml