Learn More
Grant Instruments™ Badabdeckung aus Edelstahl
Hilft, Verdunstung/Wärmeverlust zu reduzieren und Probenkontamination zu vermeiden. Grant Instruments™ Edelstahl-Baddeckel für Grant Rührwasserbäder ist flach oder mit einem abnehmbaren Scharnier erhältlich.
104.00 CHF - 651.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12757779
|
Grant Instruments™
STL12 |
Tank ST12 |
360.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12787779
|
Grant Instruments™
STL5 |
Tank ST5 |
104.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12777779
|
Grant Instruments™
STL38 |
Tank ST38 |
651.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Hilft, Verdunstung/Wärmeverlust zu reduzieren und Probenkontamination zu vermeiden.Grant Instruments™ Edelstahl-Baddeckel für Grant Rührwasserbäder ist flach oder mit einem abnehmbaren Scharnier erhältlich.
- Edelstahl-Ausführung
- Kunststoffgriff
- Erhältlich in flacher (STL 5) oder in giebeliger Ausführung mit abnehmbarem Scharnier (STL 12, STL 38)
- Für die Verwendung mit Grant Rührwasserbädern und Heizthermostaten
- Verhindert das Entweichen von Wärme
- Reduziert die Kontamination von Proben
Spezifikation
Rostfreier Stahl |