Learn More
IKA™ Kugeln für BMT Mischgefäß, Edelstahlkugeln, Ø 6 mm (250 g)
5 mm im Durchmesser. Die IKA™ Edelstahlkugeln sind für den Einsatz mit BMT-Röhrchen vorgesehen.
Marke: IKA™ 0003599300
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur Verwendung mit BMT-Röhrchen. 5 mm Durchmesser, 250 g
Spezifikation
Edelstahl | |
BMT-Röhrchen | |
250 g/Beutel | |
5 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ Kugeln für BMT Mischgefäß, Edelstahlkugeln, Ø 6 mm (250 g) > Durchmesser: 5 mm; Gewicht: 250 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur