Learn More
Cole-Parmer™ WAAGE 150G 0,01G 220V
Marke:  Cole-Parmer™ 20000-33
Artikelnummer. 15290139
  • 590.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-11-2025
Spezifikation
150 g
0,02 g
220 V
LCD
Edelstahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ WAAGE 150G 0,01G 220V > Fassungsvermögen:150g