Learn More
Hamilton™ Anionenaustauschersäulen aus Edelstahl
Marke:  Hamilton™ 79828
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10573923
  • 1020.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Polymersäule aus Polystyrol-Divinylbenzol
Itaconat Kationenaustauschgruppen
Porengrösse 100Å
Stabil von pH 0-13
Bis 100% organischer Modifier möglich - damit kann die Trennleistung gezielt variiert werden
Für die Trennung von monovalenten und divalenten Kationen in einer Messung
Trennung von Übergangsmetallkationen
Conductivity oder UV Detektion
Austauschkapazität: 1,6 meq/gm
Säulengehäuse aus rostfreiem Edelstahl, PEEK auf Anfrage.
Andere Säulen- und Partikelgrössen auf Anfrage.
Vorsäulen Starter Kits:
1 Halter, 2 Kartuschen (2,3/20mm)
1 Halter, 2 Kartuschen (3,0/8,0mm) - PEEK
ACHTUNG:
Über 1000 Applikationen und Literaturstellen unter:
http://www.hamiltoncompany.com/HPLC/applicationIndex.php
φ Innen/L: 4,1/250mm
Partikelgrösse: 7μm
Spezifikation
Spezifikation
1,6 μäq/g
2,56 mEq/Säule
Gehäuse PRP-X800
PSDVB/Itaconate
5°bis 60 °C
4,1 mm
Gehäuse PRP-X800
7 µm
Edelstahl
100 Å
250 mm
4,1 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Hamilton™ Anionenaustauschersäulen aus Edelstahl > Modus:Kationenaustausch; Länge:250 mm; Partikelgröße:Gehäuse 7um