Learn More
Hamilton™ Anionenaustauschersäulen aus Edelstahl
Marke:  Hamilton™ 79734
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10452543
  • 1125.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Polymersäule aus Polystyrol-Divinylbenzol
Kovalent funktionalisiert mit Trimethylammonium
Porengrösse 100Å
Stabil von pH 0-13
Starker Anionentauscher
Ideal für die Analyse von Ionen in Wasser gemäss EPA 300
Sehr gute Trennung polarisierbarer Anionen
Gute Fluorid Retention
Trennt 20 ppb bis 20 ppm
Conductivity mit und ohne Suppression
Geeignet für inverse UV Detektion
Kapazität: 4,1/250mm - 0,176 meq/column (0,11 meq/gm)
Säulengehäuse aus rostfreiem Edelstahl oder PEEK.
PRP-X110S wird vorequilibriert in Carbonat-Bicarbonat Puffer geliefert.
Andere Säulen- und Partikelgrössen auf Anfrage.
Vorsäulen Starter Kits:
1 Halter, 2 Kartuschen (2,3/20mm) - Stahl
1 Halter, 2 Kartuschen (3,0/8,0mm) - PEEK
ACHTUNG:
Über 1000 Applikationen und Literaturstellen unter:
http://www.hamiltoncompany.com/HPLC/applicationIndex.php
φ Innen/L: 4,1/250mm
Partikelgrösse: 7μm
Spezifikation
Spezifikation
0,11 μäq/g
0,176 mEq/Säule
Gehäuse PRP-X110
PSDVB/Trimethylammonium
5°bis 60 °C
250 mm
4,1 mm
Gehäuse PRP-X110
7 µm
Edelstahl
100 Å
Gehäuse L47
4,1 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Hamilton™ Anionenaustauschersäulen aus Edelstahl > Modus:Anionenaustausch; Länge:250 mm; Partikelgröße:Gehäuse 7um