Learn More
Bochem™ Spiritusbrenner, aus Edelstahl, mit Docht und verschlußkappe, ca. 150ml
Marke:  Bochem™ 7200
Artikelnummer. 10577191
  • 55.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Spezifikation
Alkoholbrenner
150 mL
65 mm
0,1 kg
Edelstahl
85 mm
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Spiritusbrenner, aus Edelstahl, mit Docht und verschlußkappe, ca. 150ml > Kapazität: 150 ml