Learn More
Bochem™ Pharmazieschaufel aus 18/10 Edelstahl
Marke: Bochem™ 8831
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Griff verlötet.Länge: 280mm
φ Schaufel: 75mm
Spezifikation
Edelstahl (18/10) | |
Pharmaschaufel | |
280 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Pharmazieschaufel aus 18/10 Edelstahl > Länge:280mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur