Learn More
B Braun™ Subkutannadeln
Für den Patientenkomfort in einer großen Auswahl an Größen entwickelt. B Braun™ Subkutannadeln verfügen über eine glatte Oberfläche mit einer leichten Silikonbeschichtung, die die Beschwerden minimiert.
Marke: B Braun™ 4665635
Includes: Pack of 100 needles.
Beschreibung
Ein einzigartiges, hochautomatisiertes Mahl- und Polierverfahren sowie eine Schmierung mit niedriger Reibung wurden entwickelt, um eine unübertroffene Schärfe und einfaches Eindringen zu erzielen. Die transparente Düse besticht durch gute Sichtbarkeit und ermöglicht so das Erkennen eines Rückschlags.- Die farbcodierten Düsen gemäß ISO 6009 gewährleisten eine einfache Bestimmung
- Große Auswahl an Durchmessern und Längen
- Der extrem scharfe, dreifach abgeschrägte Edelstahl gewährleistet eine besonders schmerzarme Anwendung
Spezifikation
Polypropylen (Ansatz), Edelstahl und Chromnickelstahl | |
23 ga. | |
Zur Reduzierung des Schmerzes bei Punkturen, einmaliger Gebrauch | |
Nadel | |
80 mm | |
Steril |
Blau | |
0.6 mm | |
Ja | |
Pack of 100 | |
Ultrascharf, dreifach lang angeschrägt |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
B Braun™ Subkutannadeln > Länge/Kanülendurchmesser:80mm/0,6mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur