Learn More
BRAND™ Färbebehälter für Färbemulden
Objektträgertablett aus Natronkalkglas. Zur Verwendung mit Färbewanne. (Färbewanne, Tablett und Drahtgriff separat bestellen.)
Marke:  BRAND™ 472000
Artikelnummer. 10309861
  • 246.00 CHF / 10 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Aus Kalknatronglas
  • Färbewanne und Tablett für 10 Objektträger
  • Abmessungen (L x B x H): 88 x 70 x 40 mm
Drahtgriff siehe 11888391. Trog + Deckel siehe 10049670.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalknatronglas
Färben
Platz für bis zu 10 Objektträger.
91 x 70 x 48 mm
70 mm
Färbetablett
Tablett
91 x 70 mm
91 mm
48 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Färbebehälter für Färbemulden > Länge: 91 mm