Learn More
Wheaton™ X3 Färbetrog-Unterteil für 10 Objektträger, Soda-K alk-Glas
Gerät mit 20 Objektträgern, das schnelles Eintauchen und Entwässern ermöglicht und Verschleppungen vermindert.
Marke: Wheaton™ 900201
131.19 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gerät mit 20 Objektträgern, das schnelles Eintauchen und Entwässern ermöglicht und Verschleppungen vermindert.
- Der Standard für manuelle Färbeverfahren
- Offener Boden, der ein schnelles Eintauchen und Entwässern ermöglicht und Verschleppungen mindert.
- Gestell für 10 einzelne Objektträger, 19 abwechselnd gerade und diagonal angeordnete Objektträger oder 20 Objektträger in Standardgröße, direkt aneinandner angeordnet (75x25 mm, 75 x 38 mm, 75x51 mm)
- Hergestellt aus Kalknatronglas.
- Ungef. Innenmaße: 95 mm L x 76 mm B x 64 mm T
Spezifikation
Flach | |
Färbebehälter | |
Für das Set Wheaton | |
95 x 76 x 64 mm | |
76 mm |
Glas | |
Manuelle Einfärbeverfahren | |
10 einzelne Objektträger, 19 Objektträger, die abwechselnd gerade und diagonal angeordnet sind, oder 20 Objektträger Rückseite-an-Rückseite in Standardgröße | |
95 mm | |
64 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14