Learn More
Brady™ Stainerbondz Polyester-Laboretiketten, extrem chemikalienbeständig
Stainerbondz Super Chemical Resistant Polyester-Laboretiketten (B-481) sind für den Einsatz im Objektträger-Färbeprozess und andere Laboridentifizierungsarten konzipiert, die eine hervorragende chemische Beständigkeit erfordern.
280.00 CHF - 400.05 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Material Polyester
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Höhe (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Höhe (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
13573330
Unterlagen ansehen
Brady™
143055
2500/Packung 0,75 in. 19,05 mm
280.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15260426
Unterlagen ansehen
Brady™
143056
2500 Rolle(n) 0,9 in. 2.2 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • StainerBondz™ B-481 mattweißes Polyester mit einem permanenten Acrylklebstoff, ist mit Druckern der B30 Serie von Brady™ im Thermotransfer bedruckbar
  • B-481 funktioniert gut mit dem häufig verwendeten H- und E-Färbeprozess (Hämatoxilin und Eosin) für Objektträger
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Wasser
  • Arbeitstemperatur von -112 bis 266 °F (-80 bis 130 °C)
Spezifikation
Spezifikation
RoHS
Weiß
Polyester
Probenerzeugung, -prüfung und -lagerung
-80 bis 130 °C
0,0033 in.
Acryl, Permanent
Matt
Laborbeschriftung
-112 bis 266 °F
40 lb./in.
0,9 in.