Learn More
Brady™ Stainerbondz Polyester-Laboretiketten, extrem chemikalienbeständig
Stainerbondz Super Chemical Resistant Polyester-Laboretiketten (B-481) sind für den Einsatz im Objektträger-Färbeprozess und andere Laboridentifizierungsarten konzipiert, die eine hervorragende chemische Beständigkeit erfordern.
Marke: Brady™ 143055
192.01 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- StainerBondz™ B-481 mattweißes Polyester mit einem permanenten Acrylklebstoff, ist mit Druckern der B30 Serie von Brady™ im Thermotransfer bedruckbar
- B-481 funktioniert gut mit dem häufig verwendeten H- und E-Färbeprozess (Hämatoxilin und Eosin) für Objektträger
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Wasser
- Arbeitstemperatur von -112 bis 266 °F (-80 bis 130 °C)
Spezifikation
RoHS | |
Weiß | |
Polyester | |
Unsteril | |
BBP™33-Etikettendrucker | |
-112 bis 266 °F | |
40 lb./in. | |
0,75 x 0,9 in. | |
22,86 mm | |
19,05 mm |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Laborbeschriftung | |
Probenerzeugung, -prüfung und -lagerung | |
2500/Packung | |
-80 bis 130 °C | |
0,0033 in. | |
0,9 in. | |
0,75 in. |