Learn More
Brady™ StainerBondz™ Etiketten für Objektträger
Aus einem der lösungsmittelbeständigsten Materialien in der Laborbranche
287.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/95/EG, MCV 2005/618/EG
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Breite (metrisch) Etiketten pro Zeile Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Breite (metrisch) Etiketten pro Zeile Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13158276
Unterlagen ansehen
Brady™
804787
2.28 cm 2,28 cm 4 2500/Rolle
287.00 CHF
1 Rollen
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus B-481 Material und gekoppelt mit Bändern der R6400-Serie
  • Mattweißes Polyester
  • Dauerhaft beständig gegen Xylol und anderen Chemikalien, die üblicherweise beim Färben von Objektträgern verwendet werden
  • Barcodes bleiben lesbar und die Etiketten haften dauerhaft auf dem Objektträger
  • Kein Verlöschen des Aufdrucks, kein Knicken des Etiketts und keine Verfärbungen
  • Brady IP™ tauglich
Anwendungen:
Objektträgerkennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
RoHS 2002/95/EG, MCV 2005/618/EG
Weiß
Etikett
Objektträger-Etikett
BBP™11, Brady 1244, Brady 1344 Drucker
0,9 in.
0,9 in.
1 in.
Acryl, Permanent
Matt
Polyester
Allgemeine Kennzeichnung, Objektträgerkennzeichnung
2500/Rolle
2,28 cm
2.28 cm
2.54 cm