Learn More
Brady™ StainerBondz™ Etiketten für Objektträger
Aus einem der lösungsmittelbeständigsten Materialien in der Laborbranche
Marke:  Brady™ 804787
210.37 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13158276
  • 287.00 CHF / 1 Rollen
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus B-481 Material und gekoppelt mit Bändern der R6400-Serie
  • Mattweißes Polyester
  • Dauerhaft beständig gegen Xylol und anderen Chemikalien, die üblicherweise beim Färben von Objektträgern verwendet werden
  • Barcodes bleiben lesbar und die Etiketten haften dauerhaft auf dem Objektträger
  • Kein Verlöschen des Aufdrucks, kein Knicken des Etiketts und keine Verfärbungen
  • Brady IP™ tauglich
Anwendungen:
Objektträgerkennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
RoHS 2002/95/EG, MCV 2005/618/EG
Acryl, Permanent
Matt
Polyester
Allgemeine Kennzeichnung, Objektträgerkennzeichnung
4
Quadratisch
0.084 mm
2,28 cm
2.28 cm
2.54 cm
Etiketten für Thermotransferdrucker
Weiß
Etikett
Objektträger-Etikett
BBP™11, Brady 1244, Brady 1344 Drucker
2500/Rolle
-80 °C° bis 130 °C
0,9 in.
0,9 in.
1 in.