Learn More
BD Reagenzien- und Farbstoff-Tropfpipetten
Identify microorganisms without mixing or measuring stains
67.45 CHF - 76.85 CHF
Spezifikation
Typ | Reagenzien/Farbstoff-Tropfpipetten |
---|---|
Menge | 50 Packung |
Zertifizierung/Konformität | CE |
Format | Pipette |
Lagerungsbedingungen | 15 bis 30 °C |
Produktcode | Marke | Färbemitteltyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Färbemitteltyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11749032
|
BD
261189 |
Dobell und O'Connor Jod |
67.45 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11709032
|
BD
261188 |
Lactophenol Baumwollblau |
76.85 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11749042
|
BD
261204 |
Methylenblau |
75.70 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
To perform tests, squeeze the dropper to crush the ampule. Invert the dropper for convenient drop-by-drop dispensing.
- Dropper contains one-day supply of reagent or stain, hermetically sealed inside an ampule
- Strict quality controls assure uniformity and accuracy
Specifications
Reagenzien/Farbstoff-Tropfpipetten | |
CE | |
15 bis 30 °C |
50 Packung | |
Pipette |
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 1 bis 3 Jahre
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- Dropper Dobell And OConnors Iodine
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Hazard Statement
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium iodide
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BD Reagenzien- und Farbstoff-Tropfpipetten