Learn More
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS CO2 Incubator Stacking Adapter
Kann verwendet werden mit: HeracellTM VIOS CO2-Inkubatoren
Marke: Thermo Scientific™ 50148175
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kann verwendet werden mit: Heracell VIOS CO2-Inkubatoren
Spezifikation
Stacking-Adapter VIOS 250i/240i-Einheiten | |
Heracell™ VIOS CO2-Inkubatoren | |
LED | |
Zubehör, Stapeladapter |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS CO2 Incubator Stacking Adapter > Stapeln von VIOS 250i auf Heracell 240i.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur